135232
Hydrocinnamic acid
99%
Synonyme(s) :
3-Phenylpropionic acid, Benzylacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Point d'ébullition
280 °C (lit.)
Pf
45-48 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)
Clé InChI
XMIIGOLPHOKFCH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup