105953
2,4-dichlorophénol
99%
Synonyme(s) :
1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 2,4-DCP, 2,4-Dichlorophenic acid, 4,6-Dichlorophenol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
pb
209-210 °C (lit.)
Pf
42-43 °C (lit.)
Solubilité
methanol: soluble 1g in 10ml
ethanol: soluble 50 mg/mL
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Clé InChI
HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
231.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110.6 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges