D70201
2,6-Dichlorophenol
99%
Synonyme(s) :
2,6-Dichlorophenol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
crystals
Point d'ébullition
218-220 °C (lit.)
Pf
64-66 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1c(Cl)cccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
Clé InChI
HOLHYSJJBXSLMV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges