Key Documents
8.03774
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenol
for synthesis
Synonyme(s) :
2,4-Dichlorophenol, 2,4-DCP
About This Item
Formule linéaire :
2,4-(Cl)2C6H3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
204-429-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 50 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
Puissance
780 mg/kg LD50, skin (Rat)
Point d'ébullition
209-211 °C/1013 hPa
Pf
40-43 °C
Température de transition
flash point 114 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H
Clé InChI
HFZWRUODUSTPEG-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 41 °C
Melting range (upper value): ≤ 44 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
231.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110.6 °C - closed cup