Key Documents
100854
Sigma-Aldrich
2-Bromo-2′-methoxyacetophenone
98%
Synonyme(s) :
2′-Methoxyphenacyl bromide
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4COCH2Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.07
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
solid
Point d'ébullition
130 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
43-45 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1C(=O)CBr
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-12-9-5-3-2-4-7(9)8(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
Clé InChI
GKNCPTLOPRDYMH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges