245615
2-Bromo-4′-nitroacetophenone
95%
Synonyme(s) :
ω-Bromo-4-nitroacetophenone, 4-Nitrophenacyl bromide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Pf
94-99 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4H,5H2
Clé InChI
MBUPVGIGAMCMBT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTPN6(5777)
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges