MilliporeSigma
AccueilPhotométrie et réflectométrieMéthodes d'analyse : Étalon d'assurance qualité analytique pour le chlore libre (acide dichloro-isocyanurique)
Méthodes d'analyse : Étalon d'assurance qualité analytique pour le chlore libre (acide dichloro-isocyanurique)
Préparation d'une solution étalon pour l'analyse du chlore libre
Réactifs :
Réf. 110888, Acide dichloro-isocyanurique, sel de sodium, pour l'analyse
Réf. 116754, Eau pour l'analyse
Préparation d'une solution étalon :
Dissoudre 1,850 g de sel de sodium de l'acide dichloro-isocyanurique avec de l'eau pour l'analyse dans une fiole jaugée de 1 000 ml étalonnée ou validée par un contrôle de conformité, puis compléter jusqu'au trait de jauge avec de l'eau pour l'analyse. La solution-mère préparée selon ce mode opératoire a une concentration en chlore libre de 1 000 mg/l.
D'autres concentrations peuvent être préparées à partir de cette solution-mère par dilution.
Stabilité :
Lorsqu'elle est conservée dans un endroit frais (réfrigérateur), la solution-mère et les solutions diluées sont stables une journée.