MilliporeSigma
Centre de référence sur les tampons
Choisir le bon tampon biologique
Choisissez votre tampon en fonction de vos besoins en pH ainsi que du pKa, mesure de la force de l'acide qui détermine le pH, de la concentration et de la température. Tenez également compte des exigences règlementaires ou des exigences de pureté propres à votre application. Les tables suivantes vous guideront dans la préparation de nombreuses solutions tampons courantes, selon le pH et le pKa.
En plus de ces tables, nous avons mis au point plusieurs calculateurs de recettes pour les tampons afin de vous faciliter la tâche.
Les tampons TBE et TAE pour l'électrophorèse sur gel ont des recettes un peu plus complexes. Nous pouvons vous aider à choisir la bonne.
Qu'est-ce que la qualité d'un tampon ?
Il s'agit du niveau de qualité et du taux d'impuretés adaptés à une utilisation donnée. Nous proposons six qualités de tampons indiquées pour un usage classique en laboratoire, la formulation et la fabrication de produits pharmaceutiques finaux, et diverses applications intermédiaires pouvant nécessiter la recherche de traces de métaux ou des matières d'une certaine pureté.
Table des domaines tampons d'une sélection de tampons biologiques (25 °C, 0,1 M)
Table de préparation de tampons Tris ou Trizma® (pH en fonction de la température)
Table de préparation de tampons phosphate (solution 0,2 M)
Préparation de tampons acide citrique/Na2HPO4 (pH 2,6 à 7,6)1
L'acide citrique monohydraté (C6H8O7 • H2O, PM 210,14) 0,1 M contient 21,01 g/l. Na2HPO4 (PM 141,98) 0,2 M contient 28,40 g/l, ou Na2HPO4 • 2H2O (PM 178,05) 0,2 M contient 35,61 g/l.
x ml d'acide citrique 0,1 M et y ml de Na2HPO4 0,2 M mélangés
Préparation de tampons acide citrique/citrate de sodium (pH 3,0 à 6,2)1
L'acide citrique monohydraté (C6H8O7 • H2O, PM 210,14) 0,1 M contient 21,01 g/l. Le citrate trisodique dihydraté (C6H5O7Na3 • 2H2O, PM 294,12) 0,1 M contient 29,41 g/l.
x ml d'acide citrique 0,1 M et y ml de citrate trisodique 0,1 M mélangés
Préparation de tampons acétate de sodium/acide acétique (pH 3,7 à 5,6)1
L'acétate de sodium trihydraté (CH3COONa • 3H2O, PM 136,09) 0,2 M contient 27,22 g/l.
x ml de NaOAc 0,2 M et y ml d'AcOH 0,2 M mélangés
Préparation de tampons Na2HPO4/NaH2PO4 (pH 5,8 à 8,0 à 25 °C)1
Na2HPO4 • 2H2O (PM 178,05) 0,2 M contient 35,61 g/l. Na2HPO4 • 12H2O (PM 358,22) 0,2 M contient 71,64 g/l. NaH2PO4 • H2O (PM 138,01) 0,2 M contient 27,6 g/l. NaH2PO4 • 2H2O (PM 156,03) 0,2 M contient 31,21 g/l.
x ml de Na2HPO4 0,2 M, y ml de NaH2PO4 0,2 M, dilués à 100 ml dans l'eau (H2O)
Préparation de tampons imidazole (glyoxaline)/HCl (pH 6,2 à 7,8 à 25 °C)1
Imidazole, C3H4N2, PM 68,08
25 ml d'imidazole 0,2 M (13,62 g/l), x ml de HCl 0,2 M, dilués à 100 ml dans l'eau (H2O)
Préparation de tampons carbonate de sodium/bicarbonate de sodium (pH 9,2 à 10,8)1
Na2CO3 • 10H2O (PM 286,2) 0,1 M contient 28,62 g/l. NaHCO3 (PM 84,0) 0,1 M contient 8,40 g/l.
x ml de Na2CO3 0,1 M et y ml de Na2HCO3 0,1 M mélangés
Formules et équations utiles
Pourcentage en poids (p/v)
(% de tampon souhaité / 100) × volume de tampon final (ml) = quantité de matière de départ nécessaire (g)
Solutions molaires
Molarité souhaitée × masse moléculaire × volume de solution final (l) = quantité nécessaire (g)
Équation d'Henderson-Hasselbach
pH selon Henderson
Référence
1.
Dawson R, Elliot D, Elliot W, Jones KM. 1986. Data for Biochemical Research. 3rd ed.. Oxford Science Publ..