MilliporeSigma
TLC Analysis of Cholesteryl Esters on HPTLC Si 60 F254 with Concentrating Zone
TLC Analysis of Cholesteryl Esters on HPTLC Si 60 F254 with Concentrating Zone application for TLC
Matériaux
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Pulvérisateur de type flacon
capacity 240 mL
Cuves de développement CCM rectangulaires, complètes
L × H × W 27.0 cm × 26.5 cm × 7.0 cm
Enceinte de pulvérisation pour CCM/TLC Sigma
Lampe UV pour Spectroline® série E
output8 W, AC/DC input 115 V AC
Cuves de développement CCM rectangulaires, complètes
L × H × W 7.5 cm × 15.5 cm × 8.0 cm
Seringues CCM Hamilton®
1702, volume 25 μL, needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
Lampe UV pour Spectroline® série E
output6 W, AC/DC input 120 V AC
Seringues CCM Hamilton®
1705, volume 50 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
Seringues CCM Hamilton®
1701, volume 10 μL, needle size 26s ga, needle type, fixed, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
Cuves de développement CCM rectangulaires, complètes
L × H × W 17.5 cm × 16.0 cm × 8.2 cm
Lampe UV pour Spectroline® série E
output6 W, AC/DC input 230 V AC
Lampe UV pour Spectroline® série E
output4 W, AC/DC input 230 V AC
Lampe UV pour Spectroline® série E
output8 W, AC/DC input 230 V AC
Latch-lid TLC developing chambers
For use with 10 cm × 10 cm plates
Seringues CCM Hamilton®
1710, volume 100 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
Latch-lid TLC developing chambers
For use with 20 cm × 20 cm plates
Lampe UV pour Spectroline® série E
output4 W, AC/DC input 115 V AC
Pipettes micro-capillaires Kimble®
Pipettes micro-capillaires Kimble®
Pipettes micro-capillaires Kimble®
capacity 20 μL, accuracy: ±0.5%
Reagent sprayer for TLC plates
volume 250 mL, Bottle-Type
CONDITIONS
plate
HPTLC pre-coated plate silica gel 60 F254 with concentrating zone (1.13728.0001, 1.13727.0001)
eluent
[A] toluene; [B] petroleum benzene 40-60 °C; (40:60, A:B)
migration distance
7 cm
chamber
normal chamber without chamber saturation
sample
5 μL
detector
in situ evaluation with TLC/HPTLC scanner (Camag) UV 366 nm. (spray reagent: MnCl2-sulfuric acid heated up to 110° C for 5 min)