Principaux documents
Z264407
Supelco
Seringues CCM Hamilton®
1705, volume 50 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
1 EA
127,00 $
127,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
127,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
127,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
stainless steel needle (PTFE coated tip)
Taille de l'aiguille
22 ga
Caractéristiques
needle type fixed
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Hamilton 80950
L de l'aiguille
51 mm (2 in.)
Volume
50 μL
Description générale
Les derniers 3/4 in. de cette longue aiguille (51 mm) scellée sont recouverts de PTFE. Ceci rend les dépots sur les plaques CCM plus reproductibles.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.