Principaux documents
Z169633
Supelco
Lampe UV pour Spectroline® série E
output8 W, AC/DC input 115 V AC
Synonyme(s) :
E-Series Ultraviolet Lamp
1 EA
1 270,00 $
1 270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 270,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
1 270,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Larg. × L × H
3 1/4 in. × 13 1/4 in. × 2 1/2 in.
Sortie
8 W
Description générale
Peut être employée seule (portative) ou dans les coffrets de visualisation décrits ci-dessus. Les lampes possèdent un tube onde longue (365nm) et un tube onde courte (254nm). Les unités 230V sont CE.
Informations légales
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Les clients ont également consulté
Protocoles
Questions
  1. How long can the UV lamp be turned on? Wish to use it to irradiate samples for up to 24 hours. Thanks
    1 answer
    1. The average useful life of each UV-A bulb is an estimated 3,000 hours.