Principaux documents
262005
Sigma-Aldrich
Chlorure d′hexaammineruthénium(III)
98%
Synonyme(s) :
Hexaammineruthenium trichloride
About This Item
Formule linéaire :
[Ru(NH3)6]Cl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
309.61
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: ruthenium
reagent type: catalyst
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
InChI
1S/3ClH.6H3N.Ru/h3*1H;6*1H3;/q;;;;;;;;;+3/p-3
Clé InChI
GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K
Description générale
Le couple hexaammineruthénium III/II (HexRu(III)|HexRu(II)) est un couple électrochimique redox couramment employé, du fait de sa réversibilité chimique et électrochimique.
Application
Le chlorure d'hexaammineruthénium(III) peut servir de précurseur dans la préparation des produits suivants :
Catalyseur
  • Ru/Al2O3 pour l'hydrogénation de CO2.
  • Complexes bimétalliques ([Ru(NH3)6][Ag(CN)2]3·2H2O).
  • Chlorure de chloropentaammineruthénium(III).
Pour les applications à petite échelle et à haut débit, ce produit est également disponible sous forme de billes ChemBeads (932183).
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Measurement of the diffusion coefficients of [Ru (NH3) 6] 3+ and [Ru (NH3) 6] 2+ in aqueous solution using microelectrode double potential step chronoamperometry.
Wang Y, et al,
Journal of Electroanalytical Chemistry, 652(1-2), 13-17 (2011)
Assisted self-association of dicyanoaurate,[Au (CN) 2]-, and dicyanoargentate,[Ag (CN) 2]-, through hydrogen bonding to metal ammonia complexes
Pham D, et al.
Inorganica chimica acta, 358, 4261-4269 (2005)
Juan Yao et al.
The Analyst, 142(21), 4116-4123 (2017-10-11)
An isothermal, enzyme free, ultra-specific and ultra-sensitive protocol for electrochemical detection of miRNAs is proposed based on the toehold-mediated strand displacement reaction (SDR) and non-enzymatic catalytic hairpin reaction (CHA) recycling. The SDR was first triggered only in the presence of
Yi Liu et al.
Science advances, 6(7), eaay5993-eaay5993 (2020-02-29)
Zeolite nanosheets have shown unprecedented opportunities for a wide range of applications, yet developing facile methods for fabrication of uniform zeolite nanosheets remains a great challenge. Here, a facile approach involving anisotropic etching with an aqueous solution of tetrapropylammonium hydroxide
Binuclear complexes of ruthenium ammines.
Creutz C and Taube H
Journal of the American Chemical Society, 95(4), 1086-1094 (1973)