Documents
190764
Sigma-Aldrich
2-Propanol
≥99.5%, ACS reagent, suitable for RNA extraction
Synonyme(s) :
isopropanol, Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Numéro Beilstein :
635639
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
2-Propanol, ACS reagent, ≥99.5%
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
Technique(s)
RNA extraction: suitable
Impuretés
≤0.0001 meq/g Titr. acid or base
≤0.002% carbonyl compounds (as propionaldehyde or acetone)
≤0.2% water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7.0 (20 °C)
Point d'ébullition
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Solubilité
H2O: passes test
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Le propan-2-ol, également appelé isopropanol ou alcool isopropylique, est un alcool secondaire qui se présente sous la forme d'un liquide incolore et qui est très utilisé comme solvant et intermédiaire en synthèse organique. Il est miscible avec certains solvants tels que l'eau, l'éthanol, l'éther, l'acétate d'éthyle, le tétrahydrofurane et le chloroforme.
Application
Grâce à ses propriétés, l'isopropanol peut être utilisé dans un grand nombre d'applications différentes :
  • Solvant en synthèse organique
  • Intermédiaire chimique
  • Agent désinfectant
  • Agent antibactérien
  • Agent de conservation d'échantillons
Caractéristiques et avantages
Les solvants de qualité ACS respectent ou dépassent les exigences de l'American Chemical Society (ACS), avec des spécifications de test propres à chaque composé. Selon l'American Chemical Society, un réactif de qualité ACS doit présenter une pureté suffisante pour pouvoir être utilisé dans la plupart des réactions et analyses chimiques.
Conditionnement
Voir nos options de récipients consignés.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
greener alternative product
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Michelle T Paulsen et al.
Methods (San Diego, Calif.), 67(1), 45-54 (2013-08-27)
Gene expression studies commonly examine total cellular RNA, which only provides information about its steady-state pool of RNA. It remains unclear whether differences in the steady-state reflects variable rates of transcription or RNA degradation. To specifically monitor RNA synthesis and
Felix Moltzahn et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (54)(54), doi:10-doi:10 (2011-08-19)
The broad involvement of miRNAs in critical processes underlying development, tissue homoeostasis and disease has led to a surging interest among the research and pharmaceutical communities. To study miRNAs, it is essential that the quantification of microRNA levels is accurate
A study of anatase-supported Mn oxide as catalysts for 2-propanol oxidation.
Gallardo-Amores JM, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 22(4), 249-259 (1999)
Highly efficient synthesis of cyclic ureas from CO2 and diamines by a pure CeO2 catalyst using a 2-propanol solvent.
Tamura M, et al.
Green Chemistry, 15(6), 1567-1577 (2013)
Formation and characteristics of Cu colloids from CuO powder by laser irradiation in 2-propanol.
Yeh MS, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 103(33), 6851-6857 (1999)