Principaux documents
PX1838
Supelco
2-Propanol
≥99.8% (GC), suitable for HPLC, suitable for SM 4500 - NH3, meets USP/NF, suitable for SM 2320, suitable for SM 2310
Synonyme(s) :
Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
1 L
177,00 $
4 L
321,00 $
4 L
341,00 $
20 L
1 340,00 $
18.9 L
3 540,00 $
177,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
177,00 $
4 L
321,00 $
4 L
341,00 $
20 L
1 340,00 $
18.9 L
3 540,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.10
Beilstein:
635639
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
200-661-7
Essai:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
pb:
82 °C (lit.)
Pression de vapeur:
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
177,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
2-Propanol, HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Agence
meets USP/NF
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
43 hPa ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0001 meq/g Titrable acid
≤0.0001 meq/g Titrable base
≤0.002% Carbonyl compounds (acetone or propionaldehyde)
≤0.10% Water (H2O)
Résidus d'évap.
≤5 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
pH
7 (20 °C)
pb
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Température de transition
flash point 12 °C
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤210 nm
Absorption UV
λ: 210 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.40
λ: 230 nm Amax: ≤0.20
λ: 245 nm Amax: ≤0.08
λ: 260 nm Amax: ≤0.04
λ: 275 nm Amax: ≤0.03
λ: 300 nm Amax: ≤0.02
λ: 330-400 nm Amax: ≤0.01
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Application
HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
PX1838P-6 andPX1838P-1 are packaged in poly coated glass bottles
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (GC)99.8% minCarbonyl compounds (acetone or propionaldehyde)0.002% maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testInfrared SpectrumConforms to standardSolubility in waterTo pass testTitrable acid0.0001meq/g maxTitrable base0.0001meq/g maxUV Abs. at 210 nm1.00AU maxUV Abs. at 220 nm0.40AU maxUV Abs. at 230 nm0.20AU maxUV Abs. at 245 nm0.08AU maxUV Abs. at 260 nm0.04AU maxUV Abs. at 275 nm0.03AU maxUV Abs. at 300 nm0.02AU maxUV Abs. at 330 - 400 nm0.01AU maxUV Cut-off210nm maxWater (H2O)0.10% max
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.