V900548
TWEEN® 20
Vetec™, reagent grade, 40%
Synonyme(s) :
Monolaurate de polyoxyéthylènesorbitan, Monolaurate de polyéthylèneglycolsorbitan
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Description
non-ionic detergent
Gamme de produits
Vetec™
Poids mol.
~1228
Concentration
40%
Technique(s)
DNA extraction: suitable
RNA extraction: suitable
cell culture | mammalian: suitable
protein purification: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.468 (lit.)
Densité
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
Clé InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>298.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 148 °C - closed cup