Key Documents
V900503
Sigma-Aldrich
Peroxydase from horseradish
Vetec, reagent grade
Synonyme(s) :
Donneur : peroxyde d'hydrogène oxydoréductase, Peroxydase de raifort
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Forme
powder
Activité spécifique
≥250 units/mg solid
Poids mol.
~44 kDa
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
Clé InChI
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La peroxydase de raifort (HRP, de l′anglais horseradish peroxidase) est isolée des racines de raifort (Armoracia rusticana) et appartient au groupe des peroxydases de type ferroprotoporphyrine. La HRP est un polypeptide à une seule chaîne qui comporte quatre ponts disulfure. Il s′agit d′une glycoprotéine contenant 18 % de glucides. Selon l′isozyme, les glucides peuvent inclure les constituants suivants : galactose, arabinose, xylose, fucose, mannose, mannosamine et galactosamine. Le poids moléculaire de la peroxydase de raifort (env. 44 kDa) inclut la chaîne polypeptidique (33,890 Daltons), l′hémine plus Ca2+ (env. 700 Daltons) et les glucides (env. 9,400 Daltons). Au moins sept isozymes existent. Le point isoélectrique des isozymes de peroxydase de raifort se situe dans une plage de 3,0 à 0,9.
Définition de l'unité
Une unité de pyrogallol forme 1,0 mg de purpurogalline à partir de pyrogallol en 20 sec à pH 6,0 et 20 °C.
Remarque sur l'analyse
La valeur RZ (Reinheitszahl) est le rapport d′absorbance A403/A275 mesuré à 0,5-1,0 mg/ml dans de l′eau désionisée. C′est une mesure de la teneur en hémine, plutôt que de l′activité enzymatique. Il est possible que des préparations présentant une valeur RZ élevée aient une faible activité enzymatique.
Autres remarques
Pour en savoir plus sur la peroxydase, rendez-vous sur www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Wen Liu et al.
Biochemical pharmacology, 85(10), 1504-1512 (2013-03-20)
NLRP3 inflammasome has been reported to be associated with various kinds of immunological diseases including colitis. However, there are few drug candidates targeting inflammasomes for the treatment of colitis. In the present study, we aimed at examining the effect of
George A Kastis et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 238(2), 209-222 (2013-04-12)
Intratracheal administration of lipopolysaccharide (LPS) in animals is a commonly used model of acute lung injury, characterized by increased alveolar-capillary membrane permeability causing protein-rich edema, inflammation, deterioration of lung mechanical function and impaired gas exchange. Technetium-99-m-labeled diethylene-triamine pentaacetatic acid ((99m)Tc-DTPA)
Naping Tang et al.
Gene, 523(2), 152-157 (2013-04-16)
Published data on the association between the myeloperoxidase (MPO) G-463A polymorphism and coronary artery disease (CAD) are inconclusive. To derive a more precise estimation of the relationship, a meta-analysis on this topic was performed. PubMed, EMBASE and Chinese national knowledge
Ting-Yuan David Cheng et al.
American journal of epidemiology, 177(10), 1106-1117 (2013-03-29)
The authors investigated associations of serum phospholipid n-3 and n-6 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) and trans-fatty acids with prostate cancer risk, and whether myeloperoxidase G-463A (rs2333227) modified the associations in the Carotene and Retinol Efficacy Trial (CARET) (Seattle, Washington; Irvine
Marie Thérèse Droy-Lefaix et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 54(4), 2705-2710 (2013-03-23)
The aim of this study was to evaluate the interest of an ophthalmic eyedrop preparation containing a myosin light chain kinase (MLCK) inhibitor, ML-7, in the treatment of ocular surface. The local protective effect on the inflammation and the increase