C9658
Carboxypeptidase G from Pseudomonas sp.
lyophilized powder, ≥3 units/mg protein
Synonyme(s) :
γ-Glutamyl hydrolase
About This Item
Produits recommandés
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥3 units/mg protein
Poids mol.
homodimer ~90 kDa
Composition
Protein, ~70% biuret
Solubilité
H2O: soluble 0.5 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable