Principaux documents
V900498
Sigma-Aldrich
Ribonucléase A from bovine pancreas
Vetec, reagent grade, 80%
Synonyme(s) :
RNAse a, RNase A, Ribonucléase pancréatique, Ribonucléate 3′-pyrimidino-oligonucléotido-hydrolase
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Source biologique
bovine pancreas
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Essai
80%
Forme
powder
Activité spécifique
≥50 Kunitz units/mg protein
Poids mol.
~13,700
Technique(s)
cell based assay: suitable
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[nH]1cnc(c1)CC(NC(=O)CCN)C(=O)O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
CQOVPNPJLQNMDC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
La RNase A, ou ribonucléase A, est une endoribonucléase qui clive les liaisons phosphodiester de l′ARN simple brin après les nucléotides pyrimidiques. Elle attaque l′extrémité phosphate en 3′ (par exemple, la séquence pG-pG-pC-pA-pG est clivée en donnant pG-pG-pCp et A-pG). L′activité est maximale avec l′ARN simple brin. La RNase A est un polypeptide à chaîne unique contenant 4 ponts disulfure. Contrairement à la RNase B, ce n′est pas une glycoprotéine. Les ribonucléases n′hydrolysent pas l′ADN, car celui-ci est dépourvu des groupements 2′-OH essentiels à la formation d′intermédiaires cycliques. La RNase A peut également hydrolyser l′ARN présent dans les échantillons protéiques. Elle peut être inhibée par l′alkylation de His12 et His119 et est activée par les sels de potassium et de sodium. Cette RNase est inhibée en présence d′ions de métaux lourds. Elle est également inhibée par l′ADN par un effet de compétition.
Application
  • La RNase A est utilisée pour supprimer l′ARN présent dans les préparations d′ADN plasmidique et d′ADN génomique ainsi que dans les échantillons protéiques.
  • Elle est également employée dans l′analyse de séquences d′ARN et les tests de protection.
  • Elle a également servi d′outil dans la conception de médicaments assistée par ordinateur.
  • La RNase A supporte l′analyse des séquences d′ARN.
  • Elle hydrolyse l′ARN contenu dans les échantillons protéiques.
  • La purification de l′ADN est supportée par la RNase A.
Caractéristiques et avantages
Notre ribonucléase A, ou RNase A, d′une grande stabilité, convient à l′élimination d′ARN, au séquençage d′ARN et à la purification d'ADN.
Remarque sur l'analyse
Protéine déterminée par E.
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Min Zhang et al.
Oncology reports, 45(2), 630-640 (2021-01-09)
Endometrial cancer (EC) is the most common gynecological cancer, and one of the most important causes of cancer‑related deaths in women worldwide. The long‑term survival rate is lower in advanced‑stage and recurrent EC, therefore it is important to identify new
Jiwen Yang et al.
STAR protocols, 3(2), 101296-101296 (2022-05-03)
In human pluripotent stem cells (hPSCs), traditional approaches for gene overexpression have low efficiency and are often laborious. Here, we provide a relatively simple protocol for gene overexpression with the Dox-inducible PiggyBac transposon system. We detail the steps for overexpression
Chun Wang et al.
Nature biotechnology, 37(3), 283-286 (2019-01-06)
Heterosis, or hybrid vigor, is exploited by breeders to produce elite high-yielding crop lines, but beneficial phenotypes are lost in subsequent generations owing to genetic segregation. Clonal propagation through seeds would enable self-propagation of F1 hybrids. Here we report a
Lina Wang et al.
Cell death and differentiation, 25(6), 1174-1188 (2018-01-10)
Telomeres integrity is indispensable for chromosomal stability by preventing chromosome erosion and end-to-end fusions. During meiosis, telomeres attach to the inner nuclear envelope and cluster into a highly crowded microenvironment at the bouquet stage, which requires specific mechanisms to protect
Shuangsheng Huang et al.
International journal of molecular medicine, 30(6), 1410-1416 (2012-10-03)
Tumor cells trigger angiogenesis through overexpression of various angiogenic factors including vascular endothelial growth factor (VEGF) and angiopoietin 1 (Ang1). Therefore, inhibition of the expression of both VEGF and Ang1, the initial step of tumor angiogenesis, is a promising strategy