V800155
Éther diéthylique
≥99.5%, Laboratory Reagent grade, contains 5 ppm BHT as stabilizer, Vetec™
Synonyme(s) :
Éther, Éther éthylique
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Éther diéthylique, LR, contains 5 ppm BHT as stabilizer, ≥99.5%
Qualité
LR
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Gamme de produits
Vetec™
Essai
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
320 °F
Contient
5 ppm BHT as stabilizer
Limite d'explosivité
36.5 %
dilution
(for analytical testing)
Indice de réfraction
n20/D 1.3530 (lit.)
pb
34.6 °C (lit.)
Pf
−116 °C (lit.)
Densité
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup