Principaux documents
EX0182
Supelco
Diethyl ether
≥99.9% (GC), suitable for LC/MS, gas chromatography (GC), HPLC, OmniSolv®
Synonyme(s) :
Éther, Éther éthylique
4 L
438,00 $
438,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
4 L
438,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Beilstein:
1696894
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
200-467-2
438,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Éther diéthylique, OmniSolv®
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
587 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Essai
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
320 °F
Durée de conservation
12 mo. (from manufacture date)
Limite d'explosivité
36.5 %
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.030% Water (H2O)
≤1 ppm Peroxide (as H2O2) (at time of packaging)
Résidus d'évap.
≤1.0 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.3530 (lit.)
pb
34.6 °C (lit.)
Pf
−116 °C (lit.)
Température de transition
flash point -40 °C
Solubilité
69 g/L
Densité
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤212 nm
Absorption UV
λ: 212 nm Amax: ≤1.000
λ: 250 nm Amax: ≤0.080
λ: 275 nm Amax: ≤0.010
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Application
EX0182-1 is packaged in poly coated glass bottles
Unstabilized/Expiration Dated
OmniSolv®
Remarque sur l'analyse
Expiration dateExp 12 months from mfg dateAppearanceClear, free from particulatesAssay (GC)99.9% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)10ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1.0ppm maxFiltered for particulate matterTo pass testFormClear liquidPeroxide (as H2O2) (at time of packaging)1ppm maxRefractive index (at 20°C)1.3471-1.3571UV Abs. at 212 nm1.000AU maxUV Abs. at 250 nm0.080AU maxUV Abs. at 275 nm0.010AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off212nm maxWater (H2O)0.030% max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf