MilliporeSigma
Toutes les photos(6)
Principaux documents
1.00921
Supelco
Éther diéthylique
≥99.7% (GC), ACS reagent, contains 5-10 ppm 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer, reag. Ph. Eur., reag. ISO, EMSURE®
Synonyme(s) :
Éther, Éther éthylique
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Beilstein:
1696894
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-467-2
Nomenclature NACRES :
NA.05
Nom du produit
Éther diéthylique, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Qualité
ACS reagent
for analytical purposes
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pression de vapeur
587 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.7% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
320 °F
Puissance
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Contient
5-10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
Limite d'explosivité
36.5 %
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.000015% Peroxide
≤0.00003% Chloride (Cl)
≤0.00003% Sulfate (SO4)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0002 meq/g Titrable acid
≤0.001% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.001% Carbonyl compounds (as HCHO)
≤0.005% Acetone (GC)
≤0.02% Ethanol (GC)
≤0.02% Methanol (GC)
≤0.03% Water
Résidus d'évap.
≤0.0005%
Couleur
clearAPHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.3530 (lit.)
pb
34.6 °C (lit.)
Pf
−116 °C (lit.)
Température de transition
flash point -40 °C
Densité
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Chaîne SMILES 
CCOCC
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Les solvants de qualité EMSURE conviennent à un large éventail d'applications de laboratoire classiques et sont fréquemment utilisés dans des applications de laboratoire règlementées et hautement exigeantes. Les produits EMSURE proposent les spécifications les plus complètes et les meilleures au monde. Nous déclarons notre gamme EMSURE conforme aux spécifications ACS, au chapitre "Réactifs" de la pharmacopée européenne (Réact. Ph. Eur.) et aux normes ISO.
Application
L'éther diéthylique est utilisé comme solvant :
  • pour le procédé d'extraction en phase solide.
  • pour laver les cartouches Strata-Si-1.
Liaison
Discover EMSURE - to be more than sure!
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup
Articles
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.