1462006
USP
Niacinamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Nicotinamide, Acide nicotinique amide, Acide pyridine-3-carboxylique amide, Vitamine PP, Vitamine B3
618,00 $
About This Item
618,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nicotinamide
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
128-131 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
NC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h1-4H,(H2,7,9)
Clé InChI
DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Also used to prepare standard, Niacin standard solution, standard niacinamide stock solution, and sample solution for assay, performance, and strength analysis according to the given below monographs and general chapters of United States Pharmacopeia (USP):
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
302.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
150 °C - closed cup