Principaux documents
BP444
4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Methyl-5-thiazoleethanol, 5-(2-Hydroxyethyl)-4-methylthiazole, Sulfurol
25 MG
356,00 $
356,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
356,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H9NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.21
Beilstein:
114249
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
356,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
clomethiazole, thiamine
Forme
liquid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Indice de réfraction
n20/D 1.550 (lit.)
pb
135 °C/7 mmHg (lit.)
Densité
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1ncsc1CCO
InChI
1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
Clé InChI
BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
4-Methyl-5-(2-hydroxyethyl)thiazole BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Conditionnement
Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
233.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
112 °C - closed cup