T1270
Thiamine hydrochloride
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
Aneurine hydrochloride, Vitamin B1 hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Poids mol.
Mw 337.27 g/mol
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
Couleur
white
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Application(s)
agriculture
Chaîne SMILES
CC1=NC(N)=C(C[N+]2=CSC(CCO)=C2C)C=N1.Cl.[Cl-]
InChI
1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1
Clé InChI
DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
- of the vitamin-concentrated stock solution for the preparation of Hv-Ca medium for culturing Haloferax volcanii
- of the tris-acetate-phosphate (TAP) medium for culturing Chlamydomonas nivalis
- of modified Bold 3N medium for culturing Chlorella minutissima
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Explore thiamine's impact on serum-free cell culture systems for biomanufacturing monoclonal antibodies.