1356676
USP
Anhydrous lactose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Lactose, (+)-Lactose, 4-O-Β-D-Galactopyranosyl-D-glucopyranose
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
lactose
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h1,4-12,14-21H,2-3H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m0/s1
Clé InChI
DKXNBNKWCZZMJT-JVCRWLNRSA-N
Description générale
Application
- Lactulose Concentrate
- Lactulose Solution
- Galactose
- Compressible Sugar
- Sugar Spheres
- Confectioner′s Sugar
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable