1623422
USP
Succinic Acid Melting Point Standard
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
395,00 $
About This Item
395,00 $
Produits recommandés
Famille d'API
succinic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable