Y0001988
Acide succinique
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acide butanedioïque
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
succinic acid
Fabricant/nom de marque
EDQM
Point d'ébullition
235 °C (lit.)
Pf
184-186 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)