1615956
USP
Acide sorbique
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acide 2,4-hexadiènoïque, C6:2n-2,4, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
sorbic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
132-135 °C (lit.)
Densité
1.2 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
Clé InChI
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Description générale
Application
- Cranberry Fruit Juice
- Cranberry Fruit Juice Concentrate
- Sorbic Acid
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
260.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
127 °C - closed cup