PHL80020
Acide sorbique
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Acide 2,4-hexadiènoïque, C6:2n-2,4, NSC 35405, NSC 49103, NSC 50268
378,00 $
About This Item
378,00 $
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
132-135 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C\C=C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
Clé InChI
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
260.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
127 °C - closed cup