1612594
USP
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
HFP, Hexafluoroisopropanol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sevoflurane
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.275 (lit.)
Point d'ébullition
59 °C (lit.)
Pf
−4 °C (lit.)
Densité
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Clé InChI
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
closed cup - boils before flash
Point d'éclair (°C)
closed cup - boils before flash