Y0001993
Sevoflurane for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Sevoflurane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(fluoromethoxy)propane
202,00 $
About This Item
202,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sevoflurane
Fabricant/nom de marque
EDQM
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(OCF)C(F)(F)F
InChI
1S/C4H3F7O/c5-1-12-2(3(6,7)8)4(9,10)11/h2H,1H2
Clé InChI
DFEYYRMXOJXZRJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable