18127
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
for LC-MS LiChropur™
Synonyme(s) :
HFP, Hexafluoroisopropanol
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Qualité
for LC-MS LiChropur™
Impuretés
≤0.02% water
Indice de réfraction
n20/D 1.275 (lit.)
Point d'ébullition
59 °C (lit.)
Pf
−4 °C (lit.)
Densité
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.5 ppm
Ca: ≤0.5 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
K: ≤2 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Na: ≤10 ppm
Adéquation
passes test for LC-MS (ESI/APCI pos. < 10 ppb)
Chaîne SMILES
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
Clé InChI
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Buffer additive for LC-ESI-MS to separate acidic and basic compounds.
- Eluent additive in the UHPLC-MS/MS method to improve the chromatographic separation of basic and zwitterionic compounds.
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?