1350104
USP
Isopropyl acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acetic acid isopropyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
47 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
isopropyl acetate
Température d'inflammation spontanée
894 °F
Limite d'explosivité
1.8 %, 37 °F
8 %
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
Point d'ébullition
85-91 °C (lit.)
Pf
−73 °C (lit.)
Densité
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(C)OC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
Clé InChI
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
41.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5 °C - closed cup