Principaux documents
8.20560
Sigma-Aldrich
Isopropyl acetate
for synthesis
Synonyme(s) :
Isopropyl acetate
100 ML
35,40 $
1 L
51,40 $
2.5 L
95,10 $
175 KG
2 260,00 $
170 KG
3 360,00 $
35,40 $
Date d'expédition estimée le25 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
35,40 $
1 L
51,40 $
2.5 L
95,10 $
175 KG
2 260,00 $
170 KG
3 360,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOCH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-561-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
35,40 $
Date d'expédition estimée le25 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
61 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
460 °C
Puissance
6750 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.8-8 % (v/v)
pb
88-90 °C/1013 hPa
Pf
-73 °C
Température de transition
flash point 4 °C
Densité
0.87 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O(C(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)7-5(3)6/h4H,1-3H3
Clé InChI
JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Application
Isopropyl acetate can be used as an:
  • Acyl donor in stereoselective biotransformations of chiral amines[1].
  • Alkylating agent for the isopropylation of phenols due to its easy chemisorption on the Bronsted acid sites to form alkyl cations and the release of acetic acid in the reaction that can stabilize the charged structure of phenol[2].
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.871 - 0.873
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
41.0 °F
Point d'éclair (°C)
5 °C
Catalytic performance of Al-MCM-48 molecular sieves for isopropylation of phenol with isopropyl acetate
Venkatachalam K, et al.
Chinese Journal of Catalysis, 33, 478-486 (2012)
Isopropyl 2-ethoxyacetate-an efficient acylating agent for lipase-catalyzed kinetic resolution of amines in batch and continuous-flow modes
Olah M, et al.
Tetrahedron, 72, 7249-7255 (2016)