Principaux documents
1286708
USP
Fumaric acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
200 MG
650,00 $
650,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 MG
650,00 $
About This Item
Formule linéaire :
HOOCCH=CHCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.07
Beilstein:
605763
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
650,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Pression de vapeur
1.7 mmHg ( 165 °C)
Famille d'API
fumaric acid
Température d'inflammation spontanée
1364 °F
Limite d'explosivité
40 %
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
298-300 °C (subl.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Clé InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Fumaric acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Dimethyl Fumarate
  • Dimethyl Fumarate Delayed-Release Capsules
  • Ibutilide Fumarate
  • Alanine
  • Maleic Acid
  • Malic Acid
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
523.4 °F
Point d'éclair (°C)
273 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4