1345126
USP
Ioversol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N,N′-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-{[N-(2-hydroxyethyl)carbamoyl]methoxy}-2,4,6-triiodoisophthalamide, N,N′-Bis(2,3-dihydroxypropyl)-5-{2-[(2-hydroxyethyl)amino]-2-oxoethoxy}-2,4,6-triiodo- 1,3-benzenedicarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ioversol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Ioversol
- Ioversol Injection
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable