1163264
USP
Dapagliflozin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-Bromo-3-(4-ethoxybenzyl)phenyl]-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3, 4,5-triol
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
dapagliflozin
Conditionnement
pkg of 15 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
Also, for use with USP monographs such as Dapagliflozin Propanediol
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable