I0320800
Iohexol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
5-[N-(2,3-Dihydroxypropyl)acetamido]-2,4,6-triiodo-N,N′-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
iohexol
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
IC1=C(C(NCC(O)CO)=O)C(I)=C(C(NCC(CO)O)=O)C(I)=C1N(CC(CO)O)C(C)=O
InChI
1S/C19H26I3N3O9/c1-8(29)25(4-11(32)7-28)17-15(21)12(18(33)23-2-9(30)5-26)14(20)13(16(17)22)19(34)24-3-10(31)6-27/h9-11,26-28,30-32H,2-7H2,1H3,(H,23,33)(H,24,34)
Clé InChI
NTHXOOBQLCIOLC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable