1265800
USP
Ethyl lauroyl arginate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N2-(1-Oxododecyl)-L-arginine ethyl ester hydrochloride
552,00 $
About This Item
552,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ethyl lauroyl arginate
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.N([C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)OCC)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H40N4O3.ClH/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-15-18(25)24-17(19(26)27-4-2)14-13-16-23-20(21)22;/h17H,3-16H2,1-2H3,(H,24,25)(H4,21,22,23);1H/t17-;/m0./s1
Clé InChI
CUBZMGWLVMQKNE-LMOVPXPDSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable