77699
2-Phénoxyéthanol
≥99%
Synonyme(s) :
Phénylglycol, Éther monophénylique de l’éthylène glycol
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99%
Forme
viscous liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.539
Point d'ébullition
244-246 °C
Pf
11-13 °C
Solubilité
soluble, clear
Densité
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clé InChI
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
258.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
126 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?