MilliporeSigma
A2883
L-Arginine ethyl ester dihydrochloride
≥98%
Synonyme(s) :
L-Arginine ethyl ester hydrochloride (1:2)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H18N4O2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.18
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
L-Arginine ethyl ester dihydrochloride,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CCOC(=O)C(N)CCCNC(N)=N
InChI
1S/C8H18N4O2.ClH/c1-2-14-7(13)6(9)4-3-5-12-8(10)11;/h6H,2-5,9H2,1H3,(H4,10,11,12);1H
InChI key
DUCUWLZKZPQJDY-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe