Principaux documents
1003009
USP
Acétaminophène
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acétaminophène, 4′-Hydroxyacétanilide, 4-Acétaminophène, N-(4-Hydroxyphényl)acétamide, N-Acétyl-4-aminophénol, APAP, Paracétamol
400 MG
606,00 $
606,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
400 MG
606,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3CONHC6H4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.16
Beilstein:
2208089
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
606,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
acetaminophen, paracetamol
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
168-172 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Description générale
Ce produit est fourni tel que livré et spécifié par la Pharmacopée applicable. Toutes les informations fournies à l'appui de ce produit, y compris la FDS et tout dépliant d'information correspondant, ont été élaborées et publiées sous l'autorité de la Pharmacopée applicable.Pour en savoir plus ou pour obtenir de l'aide, veuillez vous rendre sur le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Analgésique.
Étalon de référence de l'USP du paracétamol, destiné aux essais et tests de qualité spécifiés dans les compendiums de l'USP.
Produit aussi destiné à être utilisé avec les monographies de l'USP suivantes :
  • Comprimés de paracétamol
  • Gélules de paracétamol
  • Suppositoires de paracétamol
  • Suspension de paracétamol par voie orale
  • Solution de paracétamol par voie orale
  • Comprimés de paracétamol et de caféine
  • Comprimés de paracétamol à libération prolongée
Remarque sur l'analyse
Ces produits ne doivent être utilisés qu'aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l'homme ou à l'animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu'elle soit.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s′appliquer à la vente de ce produit.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Acetaminophen
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(6), 38-38 (2020)
Acetaminophen capsules
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(3), 40-40 (2014)
Acetaminophen tablets
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(3), 45-45 (2021)
Acetaminophen Suppositories
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(5), 44-44 (2016)
Karel Allegaert et al.
Archives of disease in childhood, 98(6), 462-466 (2013-04-23)
There remains a need for alternative medical treatments for patent ductus arteriosus (PDA) closure in extreme preterm neonates because of therapeutic failure and adverse effects associated with non-selective cyclo-oxygenase inhibitors. Reports of an association between paracetamol exposure and PDA closure
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf