1166309
USP
Dehydroacetic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Acetyl-5-hydroxy-3-oxo-4-hexenoic acid δ-lactone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
dehydroacetic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Point d'ébullition
270 °C (lit.)
Pf
111-113 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CC(=O)C1C(=O)OC(C)=CC1=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-4-3-6(10)7(5(2)9)8(11)12-4/h3,7H,1-2H3
Clé InChI
PGRHXDWITVMQBC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
314.6 °F
Point d'éclair (°C)
157 °C