Documents
1.99002
Supelco
Solution tampon
(potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate), traceable to SRM from NIST and PTB pH 7.00 (25°C) Certipur®
Synonyme(s) :
Potassium dihydrogen phosphate/di-sodium hydrogen phosphate buffer solution
About This Item
Code UNSPSC :
12161706
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Gamme de produits
Certipur®
pH
7.0 (25 °C in H2O)
Point d'ébullition
109 °C/1013 hPa
Pf
-5 °C
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Format
mixture
Température de stockage
15-25°C
Description générale
La solution tampon de dihydrogénophosphate de potassium/hydrogénophosphate de disodium certifiée est préparée par gravimétrie avec de l'eau et des réactifs de qualité supérieure dans un laboratoire d'étalonnage accrédité. Son pH de 7,00 à 25 °C est mesuré à l'aide d'une électrode de verre combinée selon une technique d'étalonnage en 5 points. La mesure est effectuée conformément à la norme DIN 19268, à l'aide de solutions tampons de référence conformes aux exigences de la norme DIN 19266, du NIST, de l'IUPAC et des pharmacopées Ph. Eur et USP. Étant donné que son pH varie fortement en fonction de la température, cette solution tampon doit être utilisée à température constante.
Rendez-vous sur Certificats ISO et auto-évaluations qualité des sites pour consulter les certificats d'accréditation actuels.
Téléchargez votre certificat sur le site http://www.sigma-aldrich.com pour visualiser les valeurs certifiées, y compris l'incertitude et la date d'expiration.
Application
La solution tampon de dihydrogénophosphate de potassium/hydrogénophosphate de disodium certifiée est préparée par gravimétrie avec de l'eau et des réactifs de qualité supérieure dans un laboratoire d'étalonnage accrédité. Son pH de 7,00 à 25 °C est mesuré à l'aide d'une électrode de verre combinée selon une technique d'étalonnage en 5 points. Le mesurage est effectué conformément à la norme DIN 19268, en référence à des solutions tampons de référence conformes aux exigences de la norme DIN 19266, du NIST, de l'IUPAC et des pharmacopées Ph. Eur. et USP. Étant donné que son pH varie fortement en fonction de la température, cette solution tampon doit être utilisée à température constante.
Caractéristiques et avantages
  • Produit mesuré et qualifié dans un laboratoire accrédité ISO/CEI 17025 et ISO 17034
  • Traçabilité métrologique jusqu'aux étalons secondaires du NIST et jusqu'aux étalons primaires certifiés par le PTB
  • Solution prête à l'emploi conditionnée en sachets de 30 ml
  • Certificat d'analyse détaillé du lot, pour des audits efficaces
  • Étiquette conforme au Guide 31 de l'ISO avec les informations suivantes : numéro de commande, description de l'article, numéro de lot, données de sécurité et date de péremption
  • Matériau de conditionnement soumis à des études de stabilité complètes conformément au Guide 35 de l'ISO
Informations légales
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable