1012768
USP
Éthanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Alcool éthylique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Densité de vapeur
1.59 (vs air)
Pression de vapeur
44.6 mmHg ( 20 °C)
Famille d'API
ethanol
Température d'inflammation spontanée
683 °F
Limite d'explosivité
19 %, 60 °F
Fabricant/nom de marque
USP
Indice de réfraction
n20/D 1.3600 (lit.)
pb
78 °C (lit.)
Pf
−114 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
71.6 °F
Point d'éclair (°C)
22.00 °C