Documents
1.00441
Supelco
Nitric acid
65%, Suprapur®
Synonyme(s) :
Acide nitrique solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Acide nitrique (65 %), Suprapur®
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Agence
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
Pression de vapeur
9.4 hPa ( 20 °C)
Pureté
65%
Forme
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
Point d'ébullition
121 °C/1013 hPa
Pf
-32 °C
Densité
1.39 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Clé InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Liaison
Remplace : 441, 441-3, 441-2
Remarque sur l'analyse
Dosage (acidimétrie) : ≥ 65,0 %
Chlorures (Cl) : ≤ 50 ppb
Phosphates (PO₄) : ≤ 10 ppb
Sulfates (SO₄) : ≤ 200 ppb
Ag (argent) : ≤ 0,5 ppb
Al (aluminium) : ≤ 10,0 ppb
As (arsenic) : ≤ 0,5 ppb
Au (or) : ≤ 0,1 ppb
Ba (baryum) : ≤ 0,5 ppb
Be (béryllium) : ≤ 0,5 ppb
Bi (bismuth) : ≤ 0,5 ppb
Ca (Calcium) : ≤ 10,0 ppb
Cd (cadmium) : ≤ 0,5 ppb
Co (cobalt) : ≤ 0,5 ppb
Cr (chrome) : ≤ 1,0 ppb
Cu (cuivre) : ≤ 0,5 ppb
Fe (fer) : ≤ 2,0 ppb
Ga (gallium) : ≤ 0,1 ppb
Ge (germanium) : ≤ 0,1 ppb
Hg (mercure) : ≤ 1,0 ppb
In (indium) : ≤ 0,5 ppb
K (potassium) : ≤ 10,0 ppb
Li (lithium) : ≤ 0,5 ppb
Mg (magnésium) : ≤ 10,0 ppb
Mn (manganèse) : ≤ 0,5 ppb
Mo (molybdène) : ≤ 0,5 ppb
Na (sodium) : ≤ 10,0 ppb
Ni (nickel) : ≤ 5,0 ppb
Pb (plomb) : ≤ 2,0 ppb
Pt (platine) : ≤ 0,5 ppb
Sb (antimoine) : ≤ 0,5 ppb
Sn (étain) : ≤ 0,5 ppb
Sr (strontium) : ≤ 0,5 ppb
Ti (titane) : ≤ 1,0 ppb
Tl (thallium) : ≤ 0,5 ppb
V (vanadium) : ≤ 0,5 ppb
Zn (zinc) : ≤ 2,0 ppb
Zr (zirconium) : ≤ 1,0 ppb
Résidu de calcination (sous forme de sulfates) : ≤ 2 ppm
Dans cette gamme de concentrations, les résultats d'analyse obtenus sont soumis à des variations systématiques inévitables
Dans cette gamme de concentrations, les résultats d'analyse obtenus sont soumis à des variations systématiques
inévitables.
Informations légales
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Control elemental impurities in drug products with analytical methods and materials to ensure patient safety.
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.