Principaux documents
27300
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
silver steel (magnetic, with 5 mm center hole), PTFE/silicone, seal diam. × total thickness 20 mm × 3 mm
100 EA
351,00 $
351,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
351,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
351,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
PTFE/silicone
silver steel (magnetic, with 5 mm center hole)
Caractéristiques
closure type crimp seal
open center (5 mm opening)
Conditionnement
pkg of 100 ea
Joint, diam. × épaisseur totale
20 mm × 3 mm
Raccords
thread for 20 mm
Compatibilité
for use with Carlo Erba HS500/HS800
technique used for SPME
Autres remarques
For use with Carlo Erba HS 500 and HS 800 autosamplers