SU860005
Systèmes de fermeture inséparables Interseal™ (capsules et liner inséparables)
white polypropylene cap (15mm center hole), tan PTFE/silicone, thickness 3.2 mm, thread for 24-400, for use with 20 or 40 mL vial, pkg of 1000 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
tan PTFE/silicone
white polypropylene cap (15mm center hole)
Caractéristiques
InterSeal™ (Cap and liner form an unseparatable unit)
Dureté
45 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Épaisseur
3.2 mm
Raccords
thread for 24-400
Compatibilité
for use with 20 or 40 mL vial
Catégories apparentées
Description générale
Benefits include:
- Significant bond strength
- Withstands multiple injections
- Resistant to coring
- Excellent resealability
- Broad chemical resistance
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)