27512
Septa, PTFE bleu/silicone
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial
119,00 $
About This Item
119,00 $
Produits recommandés
Matériaux
blue PTFE face
blue PTFE/white silicone
white silicone body
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
250 °C max. temp.
D.E.
13 mm
Diam. × épaisseur
13 mm × 0.060 in.
Compatibilité
for use with 7 mL vial
Application
Produit(s) apparenté(s)