Principaux documents
SAAR5075040
Propan-2-ol
univAR
About This Item
Formule linéaire :
CH3CHOHCH3
Poids moléculaire :
60.10
Code UNSPSC :
12191601
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5075040LC)
pkg of 25 L (SAAR5075040ME)
dilution
(for laboratory use only)
Température de stockage
2-30°C
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup